Przejdź do
44239
Dodecyltrimethylammonium bromide
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥98.5% (AT)
Synonim(y):
Lauryltrimethylammonium bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11N(CH3)3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.34
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-290-3
Beilstein/REAXYS Number:
3597463
MDL number:
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
cationic
Quality Segment
assay
≥98.5% (AT)
form
liquid
quality
LiChropur
mol wt
308.34 g/mol
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
mp
246 °C (dec.) (lit.)
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 240 nm Amax: ≤0.2, λ: 250 nm Amax: ≤0.03, λ: 260 nm Amax: ≤0.02, λ: 500 nm Amax: ≤0.02
suitability
corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
General description
Dodecyltrimethylammonium bromide (DTAB) is a surfactant.
Application
It may be used as a surfactant to study the effectd of urea when added to DTAB and SDS micellar solutions, using Electron spin resonance spectroscopy (ESR) of nitrioxide spin probes.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D8638D504730725
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
powder
form
crystals
form
powder
suitability
corresponds to standard for filter test
suitability
-
suitability
-
suitability
-
assay
≥98.5% (AT)
assay
≥98%
assay
~99%
assay
≥98.0% (NT)
mp
246 °C (dec.) (lit.)
mp
246 °C (dec.) (lit.)
mp
246 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mol wt
308.34 g/mol
mol wt
308.34 g/mol
mol wt
308.34 g/mol
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodecyltrimethylammonium bromide
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)