Informacje o tej pozycji
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
suitable for ASTM® 7968, suitable for ASTM® 7979, suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 1633, suitable for EPA 533, suitable for EPA 537.1, suitable for EPA 8327, suitable for EPA ACB B21-02, suitable for EPA ACB B23-05b, suitable for EPA OTM-45, suitable for ISO 21675 2019
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
vapor pressure
~10 mmHg ( 0 °C)
assay
≥98.0% (GC), 98.0-102.0% (T)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
bp
218 °C/740 mmHg (lit.)
mp
77-81 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10HF19O2/c11-2(12,1(30)31)3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)29/h(H,30,31)
InChI key
PCIUEQPBYFRTEM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- biological samples using high-performance liquid chromatography (HPLC) with fluorescence detection
- whole blood samples using high-performance liquid chromatography-negative electrospray single quadrupole mass spectrometry (HPLC/ES-MS)
- environmental water samples using high-performance liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry (HPLC/ESI-MS/MS)
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perfluorodecanoic acid
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Lact. - PBT - Repr. 1B
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
335-76-2
335-76-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?