Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
HPLC grade
Quality Segment
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8%
form
liquid
contains
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
packaging
PVC-coated bottle of 4, 4x4 L
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
<0.01% water
evapn. residue
<0.0003%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
1.48 g/mL at 25 °C, 1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Pb: ≤0.05 ppm
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 245 nm Amax: 1.00, λ: 255 nm Amax: 0.15, λ: 260 nm Amax: 0.15, λ: 270 nm Amax: 0.02, λ: 290-400 nm Amax: 0.01
application(s)
food and beverages
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
It may be used as:
- Solvent for electropolymerization.
- Solvent for recrystallization.
- Extractant in solvent extraction process.
Packaging
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 439142-4L | 04061832245959 |
| 439142-4X4L | 04061837479045 |