Przejdź do
43825
Salicylic acid (phenyl-13C6)
analytical standard
Synonim(y):
2-Hydroxybenzoic acid (phenyl-13C6)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(HO)13C6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.08
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
5660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.5% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
158-161 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
format
neat
mass shift
M+6
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
YGSDEFSMJLZEOE-IDEBNGHGSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analysis Note
LC-MS identity conforms
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
938786362741605
application(s)
food and beverages
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
application(s)
food and beverages
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
veterinary
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.5% (HPLC)
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
314.6 °F - closed cup
flash_point_c
157 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
PH002939-1MG04061822873254
43825-5MG04061832133553