Przejdź do
43767
2,2′-Dithiodianiline
technical, ≥95% (HPLC)
Synonim(y):
2,2′-Diaminodiphenyl disulfide, Bis(2-aminophenyl) disulfide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.37
EC Number:
214-529-1
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
914032
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
assay
≥95% (HPLC)
mp
90-95 °C
SMILES string
Nc1ccccc1SSc2ccccc2N
InChI
1S/C12H12N2S2/c13-9-5-1-3-7-11(9)15-16-12-8-4-2-6-10(12)14/h1-8H,13-14H2
InChI key
YYYOQURZQWIILK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)