Informacje o tej pozycji
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
0.29 mmHg ( 20 °C), 0.99 mmHg ( 40 °C)
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
518 °F
quality
for metal speciation analysis
expl. lim.
9.5 %
impurities
≤0.1% water
refractive index
n20/D 1.47 (lit.), n20/D 1.470
bp
202 °C (lit.), 81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
density
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤100 μg/kg, chloride (Cl-): ≤100 μg/kg, iodide (I-): ≤100 μg/kg, nitrate (NO3-): ≤200 μg/kg, nitrite (NO2-): ≤100 μg/kg, phosphate (PO43-): ≤100 μg/kg, sulfate (SO42-): ≤1000 μg/kg
SMILES string
CN1CCCC1=O
cation traces
Ag: ≤2 μg/kg, Al: ≤5 μg/kg, As: ≤0.5 μg/kg, Au: ≤0.5 μg/kg, Ba: ≤2 μg/kg, Be: ≤0.5 μg/kg, Bi: ≤0.5 μg/kg, Ca: ≤10 μg/kg, Cd: ≤0.5 μg/kg, Ce: ≤0.5 μg/kg, Co: ≤0.5 μg/kg, Cr: ≤1 μg/kg, Cs: ≤0.5 μg/kg, Cu: ≤5 μg/kg, Fe: ≤10 μg/kg, Ga: ≤0.5 μg/kg, Ge: ≤1 μg/kg, Hg: ≤1 μg/kg, In: ≤0.5 μg/kg, Ir: ≤0.5 μg/kg, K: ≤20 μg/kg, Li: ≤0.5 μg/kg, Mg: ≤1 μg/kg, Mn: ≤0.5 μg/kg, Mo: ≤0.5 μg/kg, Na: ≤500 μg/kg, Ni: ≤1 μg/kg, Pb: ≤0.5 μg/kg, Pd: ≤0.5 μg/kg, Pt: ≤0.5 μg/kg, Rb: ≤1 μg/kg, Rh: ≤0.5 μg/kg, Ru: ≤0.5 μg/kg, Sb: ≤0.5 μg/kg, Se: ≤5 μg/kg, Sn: ≤0.5 μg/kg, Sr: ≤0.5 μg/kg, Ti: ≤1 μg/kg, Tl: ≤0.5 μg/kg, V: ≤1 μg/kg, Zn: ≤10 μg/kg, Zr: ≤1 μg/kg
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as an aqueous physical solvent to measure the molar heat capacities.
- in the synthesis of Nafion/SiO2 nanocomposite membranes.
- in the synthesis of N-Butyl-N,N-dimethyl chitosan iodide (QCh).
- as an inducer to demonstrate phenotypic resistance to Chloramphenicol and ampicillin in Escherichia coli K-12 starins.
- used as polar solvent inducer for erythroleukemic cell differentiation.
- as a blocking reagent in microarray manufacturing.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
872-50-4
872-50-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| CDS000640-1G | 04061825962290 |