Przejdź do
431400
Phosphomolybdic acid hydrate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Molybdophosphoric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
915,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4390,00 zł
3292,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3[P(Mo3O10)4] · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1825.25 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
234-713-5
MDL number:
Assay:
≥99.99% trace metals basis
Form:
crystals
915,00 zł
Cena katalogowa1220,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99.99% trace metals basis
form
crystals
reaction suitability
reagent type: oxidant
impurities
≤0.01% insolubles, <100 ppm total metallic impurities
density
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.02%, sulfate (SO42-): ≤0.025%
cation traces
Ca: ≤0.02%, Fe: ≤0.005%, NH4+: ≤0.01%, heavy metals: ≤0.005%
SMILES string
O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI key
PDDXOPNEMCREGN-UHFFFAOYSA-N
General description
Phosphomolybdic acid hydrate is a heteropolyacid hydrate. It participates in the synthesis of molybdenum disulfide (MoS2)-reduced graphene oxide (RGO) composites. Phosphomolybdic acid is one of the components of the Goldner′s trichrome stain used for tissue staining.[1]
Application
A precursor to hybrid organic-inorganic based molecular batteries with applications as cation-insertion electrodes.
Employed in preparation of a hybrid organic-inorganic, electroactive material with potential application as a cation-insertion electrode in batteries.
Reactant for preparation of:
  • Catalysts for the nitration of aromatic compounds
  • Highly dispersed MoOx/CNTs (carbon nanotubes) as a support for Pt catalysts[2]
  • Reduced molybdophosphate mixed-valence Keggin clusters[3]
  • Polyoxometalate (POM) hybrid materials based on Keggin polyanion building blocks
  • Luminescent Langmuir-Blodgett films
  • Anchored Wilkinson catalyst
Features and Benefits
Meets A.C.S. reagent specifications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2218567956079690
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
powder or crystals
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.02%, sulfate (SO42-): ≤0.025%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.02%, sulfate (SO42-): ≤0.025%
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
density
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
impurities
≤0.01% insolubles, <100 ppm total metallic impurities
impurities
≤0.01% insolubles
impurities
-
impurities
≤0.002% total nitrogen (N)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
pictograms
Corrosion
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tanielyan, S. K.; et al.
ACS Catalysis, 1, 159-159 (2011)
Liu, L.; et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 696, 1319-1319 (2011)
Liu, H.-Y.; et al.
Crystal Growth & Design, 11, 1786-1786 (2011)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
431400-10G04061832108278
431400-50G04061838195890
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?