Przejdź do
42363
(±)-Enterolactone
analytical standard
Synonim(y):
Enterolactone, trans-α,β-Bis(3-hydroxybenzyl)butyrolactone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.33
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4699604
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
suitability
conforms to structure for Proton NMR spectrum
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cccc(C[C@@H]2COC(=O)[C@H]2Cc3cccc(O)c3)c1
InChI
1S/C18H18O4/c19-15-5-1-3-12(8-15)7-14-11-22-18(21)17(14)10-13-4-2-6-16(20)9-13/h1-6,8-9,14,17,19-20H,7,10-11H2/t14-,17+/m1/s1
InChI key
HVDGDHBAMCBBLR-PBHICJAKSA-N
Biochem/physiol Actions
Enterolactone is the major human metabolite of dietary sesamin (lignan from sesame seeds). A phytoestrogen, it shows an inverse correlation with risk of breast cancer in one study.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL8043745199PHL80497
Enterolactone phyproof® Reference Substance
PHL80437
Enterolactone
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
-
grade
primary reference standard
format
neat
format
-
format
-
format
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
~95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
suitability
conforms to structure for Proton NMR spectrum
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bárbara Socas-Rodríguez et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 409(18), 4467-4477 (2017-06-07)
Within this study, a new method enabling monitoring of various estrogenic substances potentially occurring in milk and dairy products was proposed. Groups of compounds fairly differing in physico-chemical properties and biological activity were analyzed: four natural estrogens, four synthetic estrogens
Bárbara Socas-Rodríguez et al.
Journal of chromatography. A, 1496, 58-67 (2017-04-02)
In this work, a simple and fast methodology has been validated and applied for the analysis of a group of 22 estrogenic compounds including eight phytoestrogens (i.e. daidzein, enterodiol, glycitein, enterolactone, genistein, formononetin, prunetin, biochanin A), six mycotoxins (β-zearalanol, β-zearalenol
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
448931-10G04061832312842
42363-10MG04061832103488