Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 375,00 zł |
Informacje o tej pozycji
375,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.5% (T)
form
liquid
impurities
≤400 ppm water
conductivity
2.0 mS/cm
mp
-18 °C
anion traces
bromide (Br-): ≤25 mg/kg, chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, fluoride (F-): ≤50 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
functional group
fluoro
SMILES string
CCCC[N+]1(C)CCCC1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H20N.C2F6NO4S2/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
HSLXOARVFIWOQF-UHFFFAOYSA-N
Application
- As a solvent for separating azeotropic mixture of 2-propanol and water.
- To study the activity of electrode materials for the electrocatalytic oxygen reduction (ORR) and oxygen evolution (OER) reactions in Mg-air batteries.
- As a lubricant for gears and machines.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Ciecze jonowe służą jako niewodne elektrolity w zastosowaniach elektrochemicznych, cenione za ich przewodnictwo i stabilność.
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 40963-50G-F | 04061833417027 |