Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 453,00 zł | |
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2820,00 zł 2115,00 zł |
Informacje o tej pozycji
453,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
impurities
≤0.05% water
refractive index
n20/D 1.52
density
1.21 g/mL at 20 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤25 mg/kg, chloride (Cl-): ≤25 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤25 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤25 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.BF4/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1(3,4)5/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
550.4 °F
flash_point_c
288 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 39931-50G-F | 04061831984538 |
| 39931-5G-F | 04061831984545 |