Przejdź do
37905
Thiacloprid
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
[3-(6-Chloro-3-pyridinylmethyl)-2-thiazolidinylidene]cyanamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
585,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9ClN4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.72
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
585,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Clc1ccc(CN2CCS\C2=N\C#N)cn1
InChI
1S/C10H9ClN4S/c11-9-2-1-8(5-13-9)6-15-3-4-16-10(15)14-7-12/h1-2,5H,3-4,6H2/b14-10+
InChI key
HOKKPVIRMVDYPB-GXDHUFHOSA-N
General description
Thiacloprid is a chloronicotinyl insecticide, which can be commonly used in agriculture in order to control various sucking insects like aphids, whiteflies and some jassids. It can also be actively used against weevils, leaf miners and various species of beetles.
Find more information here: Neonicotinoids
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
147833792437894
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, NMR: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiacloprid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
111988-49-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
Analysis of banned neonicotinoid insecticides from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.
Makoto Ihara et al.
British journal of pharmacology, 175(11), 1999-2012 (2017-06-16)
Neonicotinoid insecticides interact with the orthosteric site formed at subunit interfaces of insect nicotinic ACh (nACh) receptors. However, their interactions with the orthosteric sites at α-non α and α-α subunit interfaces remain poorly understood. The aim of this study was
Jochen P Zubrod et al.
Environmental science & technology, 51(16), 9280-9287 (2017-07-07)
Disturbance regimes determine communities' structure and functioning. Nonetheless, little effort has been undertaken to understand interactions of press and pulse disturbances. In this context, leaf-shredding macroinvertebrates can be chronically exposed to wastewater treatment plant effluents (i.e., press disturbance) before experiencing
Effects of thiacloprid, a new chloronicotinyl insecticide, on the egg parasitoid Trichogramma cacaoeciae
Schuld M and Schmuck R
Ecotoxicology (London, England), 9, 197-205 (2000)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
37905-100MG-R04061835352937