Przejdź do
37308
(4S,5S)-(−)-4,5-Dihydro-4-methoxymethyl-2-methyl-5-phenyloxazole
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(4S,5S)-4-Methoxymethyl-2-methyl-5-phenyl-2-oxazoline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.25
UNSPSC Code:
12352000
EC Number:
257-641-6
Beilstein/REAXYS Number:
1214742
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D −115.0±2°, c = 10.5% in chloroform
SMILES string
COC[C@@H]1N=C(C)O[C@H]1c2ccccc2
Other Notes
Chiral acetimidate useful for the preparation of chiral β-substituted acids, aldehydes or alcohols
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M. Whittaker et al.
Canadian Journal of Chemistry, 63, 2844-2844 (1985)
A.I. Meyers et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44, 2250-2250 null