Przejdź do
36195
Phosmet
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12NO4PS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.32
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-987-4
Beilstein/REAXYS Number:
264869
MDL number:
410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
COP(=S)(OC)SCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H12NO4PS2/c1-15-17(18,16-2)19-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h3-6H,7H2,1-2H3
InChI key
LMNZTLDVJIUSHT-UHFFFAOYSA-N
General description
Phosmet is a widely used, broad spectrum insecticide, which belongs to the phosphorodithioate subclass of organophosphates. It can find applications in having a control over insects in horticultural crops and ornamental plants. It can be used to control olive fruit fly (Bactrocera oleae, Dacus oleae), which can cause damage to the olive oil trees.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
333883409446279
Phosmet PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36195
Phosmet
Phorate PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33388
Phorate
Etofenprox PESTANAL®, analytical standard
Supelco
34094
Etofenprox
Cyanophos PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46279
Cyanophos
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosmet
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT SE 1
target_organs
Nervous system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analyses of phosmet residues in apples with surface-enhanced Raman spectroscopy
Fan Y, et al.
Food Control, 37, 153-157 (2014)
Jaya Sitjar et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(5) (2019-05-01)
Health risks posed by the exposure to trace amounts of pesticide residue in agricultural products have gained a lot of concerns, due to their neurotoxic nature. The applications of surface-enhanced Raman Scattering (SERS) as a detection technique have consistently shown
Jaya Sitjar et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(12) (2019-12-15)
Nanostructures with spikes (NSPs) have been a subject of several surface-enhanced Raman scattering (SERS) applications owing to their significant Raman signal enhancement brought about by the combined effects of interspike coupling and the accumulated induction on the tips of spikes.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
36195-100MG04061831824650
Questions
  1. Is the product in powder form or dissolved in a solvent?
    1 answer
    1. This product is supplied as a powder.
      Please see the link below to access a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/36195#product-documentation