Przejdź do
36184
Oxamyl
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
494,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13N3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.26
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
245-445-3
Beilstein/REAXYS Number:
2212753
MDL number:
494,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, NMR: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.5% water (Karl Fischer)
mp
95-101 °C
suitability
passes test for identity (NMR)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CNC(=O)O\N=C(/SC)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C7H13N3O3S/c1-8-7(12)13-9-5(14-4)6(11)10(2)3/h1-4H3,(H,8,12)/b9-5-
InChI key
KZAUOCCYDRDERY-UITAMQMPSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
333774619233387
Oxamyl PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36184
Oxamyl
δ-HCH PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33377
δ-HCH
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, NMR: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, NMR: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, NMR: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, NMR: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
mp
95-101 °C
mp
136-140 °C
mp
0-4 °C
mp
132-135 °C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxamyl
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E Grauer et al.
Toxicology, 242(1-3), 1-6 (2007-10-13)
Severe poisoning by inhibitors of cholinesterase (ChE) enzymes is often associated with prolonged central or peripheral neuronal damage. Oxotremorine is a cholinergic agonist known to induce acute hypothermia. Central and peripheral cholinergic signaling is involved in the induction of hypothermia
Timothy J Strathmann et al.
Environmental science & technology, 36(23), 5172-5183 (2003-01-14)
The reduction of oxamyl and related oxime carbamate pesticides (OCPs; methomyl and aldicarb) by FeII is an important pathway for the degradation of these compounds in soil and groundwater. A series of batch kinetic experiments was carried out to assess
Rachel K Osborn et al.
Pest management science, 66(3), 253-261 (2009-10-29)
The potential for enhanced degradation of the carbamoyloxime nematicides aldicarb and oxamyl and the organophosphate fosthiazate was investigated in 35 UK agricultural soils. Under laboratory conditions, soil samples received three successive applications of nematicide at 25 day intervals. The second
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
36184-100MG04061838474414