Przejdź do
36163
Metolachlor
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(-2-methoxy-1-methylethyl)acetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.79
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
257-060-8
Beilstein/REAXYS Number:
2743537
MDL number:
210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, NMR: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.526-1.529
suitability
passes test for identity (NMR)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCc1cccc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)CCl
InChI
1S/C15H22ClNO2/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)17(14(18)9-16)12(3)10-19-4/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3
InChI key
WVQBLGZPHOPPFO-UHFFFAOYSA-N
General description
Metolachlor is a commonly used chloroacetamidepreemergent pesticide, which can be used for weed control management in a variety of food crops. It can undergo degradation in soil via microbial transformation reactions and hydrolytic reactions.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
341483385932650
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, NMR: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metolachlor
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Photocatalytic-assisted ozone degradation of metolachlor aqueous solution
Orge.A.C, et al.
Chemical Engineering Journal, 318, 247-253 (2017)
Metolachlor photocatalytic degradation using TiO 2 photocatalysts
Sakkas.A.V
Applied Catalysis. B, Environmental, 49(3), 195-205 (2004)
Metolachlor photodegradation study in aqueous media under natural and simulated solar irradiation
Dimou.DA, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(3), 694- 701 (2005)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
36163-100MG04061831824360