Przejdź do
36159
Methomyl
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
271,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.21
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-815-0
Beilstein/REAXYS Number:
3081564
MDL number:
271,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
description
Mixture of E + Z isomers
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, NMR: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.5% water (Karl Fischer)
mp
77-82 °C
suitability
passes test for identity (NMR)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CNC(=O)O\N=C(/C)SC
InChI
1S/C5H10N2O2S/c1-4(10-3)7-9-5(8)6-2/h1-3H3,(H,6,8)/b7-4+
InChI key
UHXUZOCRWCRNSJ-QPJJXVBHSA-N
General description
Methomyl is a broad spectrum carbamate group of pesticides, which can be widely used to control pests, especially in tomato cultivation.(1) Its mode of action involves the inhibition of acetylcholinesterase enzyme.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
333953272133436
Methomyl PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36159
Methomyl
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, NMR: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, NMR: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methomyl
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)