Przejdź do
36143
Malathion
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19O6PS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.36
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-497-7
Beilstein/REAXYS Number:
1804525
MDL number:
260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)CC(SP(=S)(OC)OC)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H19O6PS2/c1-5-15-9(11)7-8(10(12)16-6-2)19-17(18,13-3)14-4/h8H,5-7H2,1-4H3
InChI key
JXSJBGJIGXNWCI-UHFFFAOYSA-N
General description
Malathion is a commonly used organophosphate pesticide, which is generally sprayed on aquatic habitats in order to have a control over mosquitoes that carry malaria and the west nile virus.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
914811374408M0120000
Malathion PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36143
Malathion
Malathion certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
91481
Malathion
Malathion United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1374408
Malathion
Malathion European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0120000
Malathion
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
-
product line
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Malathion
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
Oxidative stress and cholinesterase inhibition in saliva and plasma of rats following subchronic exposure to malathion
Abdollahi M, et al.
Comparative Biochemistry and Physiology. Toxicology & Pharmacology : CBP, 137, 29-34 (2004)
Synergistic impacts of malathion and predatory stress on six species of North American tadpoles
Relyea.AR
Environmental Toxicology and Chemistry / Setac, 23, 1080-1084 (2004)
Removal of lindane and malathion from wastewater using bagasse fly ash?a sugar industry waste
Gupta.KV, et al.
Water Research, 36, 2483-2490 (2002)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
36143-100MG04061837423130
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. In which solvents is the product soluble?
    1 answer
    1. This product is supplied as a neat liquid with molecular weight of 330.4 g/mol and a density of 1.23 g/mL. The solubility of Malathion is not tested on a lot to lot basis. However, historical data indicates that this material may be diluted in acetonitrile at 0.2 mg/mL and water at 145 ug/mL. Other sources state that compound is miscible in most organic solvents, including chloroform, alcohols, esters, ketones, ethers, aromatic hydrocarbons.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Can you please provide me with the density or the volume contained in the vial with the specified concentration?
    1 answer
    1. The reported density is 1.23 g/mL at 25°C. For the 100 mg size, the volume of malathion is approximately 81.3 uL. With a molecular weight of 330.36 g/mole, the concentration is calculated to be 3.72 M.