Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 103,00 zł |
Informacje o tej pozycji
103,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
5.31 (vs air)
vapor pressure
9.46 mmHg ( 115 °C)
product line
PESTANAL®
autoignition temp.
1004 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
0.6 %, 111 °F, 5.8 %, 166 °F
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
255 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format - | format - | format neat |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| product line PESTANAL® | product line - | product line - | product line - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300, 400 | Quality Level - |
| vapor pressure 9.46 mmHg ( 115 °C) | vapor pressure 9.46 mmHg ( 115 °C) | vapor pressure 9.46 mmHg ( 115 °C) | vapor pressure 9.46 mmHg ( 115 °C) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 14593-50MG | 04061838736536 |
| 35800-1G | 04061835560448 |