Przejdź do
35033
Sulfadiazine
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
4-Amino-N-(2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, N1-(Pyrimidin-2-yl)sulfanilamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
251,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10N4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.28
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-685-8
Beilstein/REAXYS Number:
6733588
MDL number:
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
agency
EPA 1694
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
253 °C (dec.) (lit.)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma
application(s)
clinical testing
format
neat
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ncccn2
InChI
1S/C10H10N4O2S/c11-8-2-4-9(5-3-8)17(15,16)14-10-12-6-1-7-13-10/h1-7H,11H2,(H,12,13,14)
InChI key
SEEPANYCNGTZFQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: sulfonamide
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR13431625009S8626
Sulfadiazine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1625009
Sulfadiazine
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.
Sven Jechalke et al.
Applied and environmental microbiology, 79(5), 1704-1711 (2013-01-15)
Spreading manure containing antibiotics in agriculture is assumed to stimulate the dissemination of antibiotic resistance in soil bacterial populations. Plant roots influencing the soil environment and its microflora by exudation of growth substrates might considerably increase this effect. In this
James Hester et al.
Infection and immunity, 80(10), 3611-3620 (2012-08-02)
We examined whether tachyzoite proliferation in the brains of immunocompetent hosts during the chronic stage of infection with Toxoplasma gondii induces production of IgG antibodies that recognize parasite antigens different from those recognized by the antibodies of infected hosts that
Romain Sonneville et al.
Neurology, 79(17), 1762-1766 (2012-10-12)
Cerebral toxoplasmosis remains a common neurologic complication in patients with AIDS. In this study, we aimed to characterize the prognosis of patients with HIV infection with severe forms of cerebral toxoplasmosis and to investigate the effects of adjunctive steroids on
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
35033-100MG04061835560431