Przejdź do
34365
Oxadixyl
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
469,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.30
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7098783
469,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
COCC(=O)N(N1CCOC1=O)c2c(C)cccc2C
InChI
1S/C14H18N2O4/c1-10-5-4-6-11(2)13(10)16(12(17)9-19-3)15-7-8-20-14(15)18/h4-6H,7-9H2,1-3H3
InChI key
UWVQIROCRJWDKL-UHFFFAOYSA-N
General description
Oxadixyl is a fungicide used primarily for the control of late blight disease in crops.
Application
Oxadixyl may be used as a reference standard for the determination of the analyte in vegetables, rice, fresh foodstuffs and dry animal feed by various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
333734565032581
Oxadixyl PESTANAL®, analytical standard
Supelco
34365
Oxadixyl
Triazoxid PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33373
Triazoxid
Pyroquilon PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45650
Pyroquilon
Bixafen PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32581
Bixafen
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, NMR: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxadixyl
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)