Przejdź do
34224
Sulfometuron methyl
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
931,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16N4O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.38
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
277-780-6
MDL number:
931,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(C)cc(C)n2
InChI
1S/C15H16N4O5S/c1-9-8-10(2)17-14(16-9)18-15(21)19-25(22,23)12-7-5-4-6-11(12)13(20)24-3/h4-8H,1-3H3,(H2,16,17,18,19,21)
InChI key
ZDXMLEQEMNLCQG-UHFFFAOYSA-N
General description
Sulfometuron methyl, can be called as one of the few sulfonylurea herbicides with high herbicidal activity. It can inhibit the growth of several bacterial species including Salmonella typhimurium, found in intestinal lumen and can also suppress the growth of yeast like Saccharomyces cerevisiae by blocking acetolactate synthase enzyme.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
329183397732427
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Single amino acid substitutions in the enzyme acetolactate synthase confer resistance to the herbicide sulfometuron methyl
Yadav N, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 83, 4418-4422 (1986)
Genetic analysis of mutants of Saccharomyces cerevisiae resistant to the herbicide sulfometuron methyl
Falco.C.S and Dumas.S.K
Genetics, 109, 21-35 (1985)
Miri Lapidot et al.
Plant physiology, 129(1), 7-12 (2002-05-16)
Red algae are extremely attractive for biotechnology because they synthesize accessory photosynthetic pigments (phycobilins and carotenoids), unsaturated fatty acids, and unique cell wall sulfated polysaccharides. We report a high-efficiency chloroplast transformation system for the unicellular red microalga Porphyridium sp. This
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
34224-100MG04061826756874