Przejdź do
34044
Tiamulin
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(1S,2R,3S,4S,6R,7S,14R)-6-[(2-Diethylaminoethylthio)acetoxy]-3-hydroxy-2,4,7,14-tetramethyl-4-vinyltricyclo[5,4,3,01.8]tetradecan-9-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H47NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
493.74
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
EC Number:
259-580-0
NACRES:
NA.24
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)CCSCC(=O)O[C@@H]1C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@]23CC[C@@H](C)C1(C)[C@@H]2C(=O)CC3
InChI
1S/C28H47NO4S/c1-8-26(6)17-22(33-23(31)18-34-16-15-29(9-2)10-3)27(7)19(4)11-13-28(20(5)25(26)32)14-12-21(30)24(27)28/h8,19-20,22,24-25,32H,1,9-18H2,2-7H3/t19-,20+,22-,24+,25+,26-,27+,28+/m1/s1
InChI key
UURAUHCOJAIIRQ-QGLSALSOSA-N
General description
Tiamulinis a veterinary drug with very low water solubility (0.000524 mg/mL). Its mode of action involves suppressing protein synthesis in bacteria.
Chemical structure: macrolide
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
For detailed application information, please see the Frequently Asked Questions (FAQ) section at the bottom of this page.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10799050001166735546959
Tiamulin VETRANAL®, analytical standard
Supelco
34044
Tiamulin
Tiamulin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1667355
Tiamulin
grade
analytical standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
clinical testing
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tiamulin
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
"Inhibition of peptide bond formation by pleuromutilins: the structure of the 50S ribosomal subunit from Deinococcus radiodurans in complex with tiamulin?
Schlunzen F, et al.
Molecular Microbiology, 54(05), 1287-1294 (2004)
Petra Reinhold et al.
Veterinary journal (London, England : 1997), 187(3), 405-407 (2010-08-31)
The effect of short-term antimicrobial treatment on natural excretion of Chlamydia suis in rectal swabs and C. suis and Chlamydophila psittaci in nasal swabs was investigated in 47 clinically normal piglets by quantitative real-time PCR. Pigs were treated IM with
K M S Islam et al.
Poultry science, 88(11), 2353-2359 (2009-10-17)
Tiamulin hydrogen fumarate is a semisynthetic derivative of the diterpene antibiotic pleuromutilin used in poultry medicine to treat mainly Mycoplasma- and Brachyspira-related diseases. Its use over 30 yr has not generally increased the development of resistance to these pathogens but
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
34044-100MG-R04061826753132
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the best way to remove a portion of the material from the vial, in order to prepare a standard from Product 34044, Tiamulin?
    1 answer
    1. Tiamulin is a viscous liquid at room temperature, so it is a little difficult to work with. The kind of vial that is used for Product 34044-100MG-R is what Sigma-Aldrich Germany typically uses for amounts of about 10 mg to 100 mg. Tiamulin does not have a good chromophore, so we don't have an extinction coefficient for it; that is, if there were a chromophore, one might be able to quantitate it by measuring the UV absorbance of a solution.Here are our recommendations:1. Heat the vial up to 50-60°C. This will significantly reduce the viscosity of the Tiamulin.2. If there is material visible in the cap of the vial, spin it down using a small benchtop centrifuge for a few seconds. Briefly warm back up to 50-60°C if the vial cools down significantly during centrifugation.3. Using a pipetter, carefully transfer about 10 microliters of the warm liquid into a tared vial on a balance.4. Obtain an accurate weight, and use that in your calculations.As the material is needed, the vial can be heated several times to 50-60°C, without harming it. The 100 mg is roughly 100 microliters, so following the recommendations above, you should be able to obtain about 10 samples from the vial of 34044-100MG-R.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.