Przejdź do
33998
Melengestrol acetate
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
17α-Acetoxy-6-methyl-16-methylene-4,6-pregnadiene-3,20-dione, MGA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
514,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H32O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.52
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-859-7
Beilstein/REAXYS Number:
2066919
MDL number:
514,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
202-204 °C (lit.)
application(s)
clinical testing
format
neat
SMILES string
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC(=C)[C@]3(OC(C)=O)C(C)=O)[C@]1([H])C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]24C
InChI
1S/C25H32O4/c1-14-11-19-20(23(5)9-7-18(28)13-21(14)23)8-10-24(6)22(19)12-15(2)25(24,16(3)26)29-17(4)27/h11,13,19-20,22H,2,7-10,12H2,1,3-6H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+/m1/s1
InChI key
UDKABVSQKJNZBH-DWNQPYOZSA-N
General description
Melengestrol acetate belongs to the family of hormones. This acetylgestagen compound is known to elicit a gestagenic effect in vivo.
Application
Melengestrol acetate may be used as a reference standard for the determination of the analyte in:
  • Milk using turborFlow online solid phase extraction (SPE) combined with liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
  • Kidney fats by ultra-performance convergence chromatography-tandem mass spectrometry.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR303513792541379106
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
mp
202-204 °C (lit.)
mp
202-204 °C (lit.)
mp
202-204 °C (lit.)
mp
-
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Melengestrol acetate
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Simultaneous determination of seven gestagens in kidney fats by Ultra Performance Convergence Chromatography tandem mass spectrometry.
Tao Y, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 988, 143-148 (2015)
D McAloose et al.
Veterinary pathology, 44(3), 320-326 (2007-05-11)
Melengestrol acetate (MGA), a potent synthetic progestin, has been used as a contraceptive in zoo felids since 1975. Mammary gland carcinomas have been linked to MGA treatment in zoo felids, but the histologic features of these tumors and steroid receptor
G A Perry et al.
Theriogenology, 71(5), 775-779 (2008-11-14)
Treatment with GnRH at the onset of standing estrus increased pregnancy percentages and circulating concentrations of progesterone in repeat breeder dairy cows. The objective of this study was to determine the effect of treatment with GnRH at AI on concentrations
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
33998-100MG-R04061826752753