Przejdź do
33941
Thionazin
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
O,O-Diethyl O-(2-pyrazinyl) phosphorothioate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H13N2O3PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.24
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
206-049-6
MDL number:
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOP(=S)(OCC)Oc1cnccn1
InChI
1S/C8H13N2O3PS/c1-3-11-14(15,12-4-2)13-8-7-9-5-6-10-8/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI key
IRVDMKJLOCGUBJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Thionazin is an amber coloured liquid, which finds applications as a soil fungicide, insecticide and nematicide
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM681164642431461
Thionazin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33941
Thionazin
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thionazin
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sittig's Handbook of Pesticides and Agricultural Chemicals (2013)
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 16 (2014)
G Fiori et al.
Schweizerische medizinische Wochenschrift, 117(11), 399-401 (1987-03-14)
Among the insecticides, organophosphorous compounds are the agents most involved in deliberate and involuntary intoxications. The toxic effect is mainly due to the inhibition of cholinesterase at the cholinergic synapses. Two cases of severe involuntary intoxication are described which were
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
33941-50MG04061826752395