Przejdź do
33759
Microcystin-LY solution
2-8 μg/mL in methanol, analytical standard
Synonim(y):
Algae bloom toxin, Biotoxin, Cyanobacterial toxin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H71N7O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1002.16
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
2-8 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](C)\C=C(C)\C=C\[C@@H]2NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)C(=C)N(C)C(=O)CC[C@@H](NC(=O)[C@H]2C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C52H71N7O13/c1-28(2)24-40-50(67)58-44(52(70)71)32(6)46(63)56-41(26-36-17-19-37(60)20-18-36)49(66)54-38(21-16-29(3)25-30(4)42(72-10)27-35-14-12-11-13-15-35)31(5)45(62)55-39(51(68)69)22-23-43(61)59(9)34(8)48(65)53-33(7)47(64)57-40/h11-21,25,28,30-33,38-42,44,60H,8,22-24,26-27H2,1-7,9-10H3,(H,53,65)(H,54,66)(H,55,62)(H,56,63)(H,57,64)(H,58,67)(H,68,69)(H,70,71)/b21-16+,29-25+/t30-,31-,32-,33+,38-,39+,40-,41-,42-,44+/m0/s1
InChI key
SIGQAYSWORHPPH-WSTSHCHISA-N
General description
Microcystin-LY is generally produced by cyanobacteria in freshwater systems and is found as a toxic analog of microcystin.
Application
Microcystin-LY may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in raw and treated waters using high-performance liquid chromatography with photo-diode array detection (HPLC-PDA).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Rudolph-Böhner et al.
Biological chemistry Hoppe-Seyler, 374(8), 635-640 (1993-08-01)
Two toxins, a main component A and a minor component B, were isolated from the freshwater cyanobacterium Microcystis aeruginosa (strain 298) and characterized in their chemical structure by amino-acid analysis, configurational analysis, by FAB-MS and 1H-NMR spectroscopy. The acid hydrolysate
Fatima El Khalloufi et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 79, 199-205 (2012-01-31)
The cyanobacterial toxins microcystins (MC) are known to affect many processes in plants. Their presence in the water used for irrigation may have considerable impact on the survivorship, growth and development of plants. In this study, a crude extract of
C J Ward et al.
Journal of applied microbiology, 86(5), 874-882 (1999-05-29)
Microcystins (MC) are a group of over 60 cyclic heptapeptide hepatotoxins produced by cyanobacteria. The 1-octanol/water partition coefficients (log P) of MC-LR, -LY, -LW and -LF have been estimated by HPLC to be 2.16, 2.92, 3.46 and 3.56, respectively. Their
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
33759-1ML04061826743638