Przejdź do
33660
PCB No 118
analytical standard
Synonim(y):
2,3′,4,4′,5′-Pentachlorobiphenyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H5Cl5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.43
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
215-648-1
Beilstein/REAXYS Number:
2379471
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
SMILES string
Clc1ccc(cc1Cl)-c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)