Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 410,00 zł | |
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1620,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.18
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-087-3
Beilstein/REAXYS Number:
2417
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
impurities
≤1% water
refractive index
n20/D 1.519 (lit.), n20/D 1.521
bp
95-98 °C/7.5 mmHg (lit.)
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CN=C2CCCN2C1
InChI
1S/C7H12N2/c1-3-7-8-4-2-6-9(7)5-1/h1-6H2
InChI key
SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N
Application
- 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene (DBN) is an amidine base commonly used in the base-mediated eliminations, condensations, esterifications, isomerizations, carboxylations and carbonylations.
- It is used in the preparation of supertetrahedral chalcogenide clusters and single crystals of polymer-chalcogenide composites.
- It also acts as a catalyst for the regioselective Friedel-Crafts C-acylation of pyrroles.[1]
Other Notes
Amidine base used for dehydrohalogenation reactions to olefins
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
H. Oediger et al.
Synthesis, 591-591 (1972)
1, 5-Diazabicyclo [4.3. 0] non-5-ene.
Savoca, Ann C and Urgaonkar, Sameer
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Threading chalcogenide layers with polymer chains.
Xiong, Wei-Wei et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 127(2), 556-560 (2015)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 33471-500ML | 04061837672354 |
| 33471-100ML | 04061837672347 |
| 33471-25ML | 04061826738368 |