Przejdź do
33420
1-Naphthol
≥99% (GC), puriss. p.a., reag. Ph. Eur.
Synonim(y):
α-Naphthol, 1-Hydroxynaphthalene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
880,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H7OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.17
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-969-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1817321
Assay:
≥99% (GC)
880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1-Naphthol, puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)
Quality Segment
agency
USP/NF, reag. Ph. Eur.
vapor density
4.5 (120 °C, vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 94 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99% (GC)
autoignition temp.
1007 °F
expl. lim.
5 %
impurities
≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤0.2% naphthaline (GC), ≤0.2% water (Karl Fischer), ≤0.5% 2-naphthol (GC)
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
bp
278-280 °C (lit.)
mp
94-96 °C (lit.), 94-97 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
cation traces
Fe: ≤10 mg/kg
SMILES string
Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
InChI key
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Application
  • A ′conovenomic′ analysis of the milked venom from the mollusk-hunting cone snail Conus textile--the pharmacological importance of post-translational modifications.: This research underscores the critical role of post-translational modifications in the biological activity of peptides derived from cone snail venom, illustrating the potential for developing novel pharmacological agents using peptide synthesis techniques like those involving Fmoc-Asp(OtBu)-OH (Bergeron et al., 2013).
  • Parallel high-throughput accurate mass measurement using a nine-channel multiplexed electrospray liquid chromatography ultraviolet time-of-flight mass spectrometry system.: This paper discusses a breakthrough in mass spectrometry, highlighting a method for high-throughput analysis which could be critical for the characterization of complex peptide products synthesized using Fmoc-Asp(OtBu)-OH (Fang et al., 2003).
Packaging
bottled under inert gas
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Naphthol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Kidney, Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
257.0 °F - closed cup
flash_point_c
125 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)