Przejdź do
33417
Pyrethroid Standard mixture
PESTANAL®, analytical standard
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
General description
Pyrethroids constitutes the fourth major group of insecticides, which primarily shows non-systemic effect in plants. It is also found to be effective as a contact insecticide and stomach poison because of its anti-feeding action towards insects and arachnids.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
contains 1000 μg/ml each in dichloromethane: Cyfluthrin, α-Cypermethrin and Flumethrin
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of pyrethroids in vegetables by HPLC using continuous on-line post-elution photoirradiation with fluorescence detection.
Lopez-Lopez T, et al.
Analytica Chimica Acta, 447(1-2), 101-111 (2001)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
33417-2ML-R04061826737880