Przejdź do
33399
Bromophos-ethyl
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
416,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12BrCl2O3PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.05
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-399-0
Beilstein/REAXYS Number:
2294153
MDL number:
416,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, NMR: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.565
suitability
passes test for identity (NMR)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOP(=S)(OCC)Oc1cc(Cl)c(Br)cc1Cl
InChI
1S/C10H12BrCl2O3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-10-6-8(12)7(11)5-9(10)13/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
KWGUFOITWDSNQY-UHFFFAOYSA-N
General description
Bromophos-ethyl is an organophosphorus insecticide used for controlling a wide variety of insects via inhibition of acetylcholinesterase activity.[1]
Application
Bromophos-ethyl may be used as a reference standard for the determination of the insecticidel in fortified crop and water samples using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
334003788645628
Buprofezin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
37886
Buprofezin
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, NMR: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, NMR: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
suitability
passes test for identity (NMR)
suitability
passes test for identity (NMR)
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kwang-Ok Kim et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(23), 6675-6682 (2002-10-31)
A competitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) was developed for the quantitative detection of the organophosphorus insecticide bromophos-ethyl. Four bromophos-ethyl derivatives (haptens) were synthesized and were coupled to carrier proteins through the pesticide thiophosphate group to use as an immunogen or
P Santhoshkumar et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 32(1), 23-30 (1996-07-01)
Bromophos (Bp) and ethylbromophos (EBp) are two structurally homologous organophosphorus (OP) insecticides which show wide differences in their toxicity as well as neurotoxic symptoms in the laboratory rat. EBp is 24-fold more toxic (LD50 = 91 +/- 14 mg/kg body
Mutagenic properties of methyl- and ethylbromophos in mammals.
N Degraeve et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 32(3), 269-273 (1984-03-01)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
33399-100MG04061826737705