Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 203,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-826-2
Beilstein/REAXYS Number:
507965
MDL number:
Assay:
≥98.0% (NT)
203,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
purum
Quality Level
assay
≥98.0% (NT)
bp
155-156 °C/18 mmHg (lit.)
mp
87-89 °C
application(s)
agriculture
environmental
SMILES string
Cc1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,8-9H2,1H3
InChI key
DGRGLKZMKWPMOH-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Methyl-o-phenylenediamine is the 4-substituted derivative of o-phenylenediamine. It reacts with selenous acid in acid solution to form benzoselenadiazoles.
Application
4-Methyl-o-phenylenediamine was employed as chromogenic reagent in the spectrophotometric determination of selenium(IV). It was used in the synthesis of an asymmetrical tetradentate Schiff base via condensation with dehydroacetic acid and salicylic aldehyde.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (NT) | assay 97% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 87-89 °C | mp 87-89 °C (lit.) | mp 97-99 °C (lit.) | mp 59-65 °C (lit.) |
| bp 155-156 °C/18 mmHg (lit.) | bp 155-156 °C/18 mmHg (lit.) | bp 283-285 °C (lit.) | bp - |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| grade purum | grade - | grade - | grade - |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Synthesis, characterization and thermal study of some transition metal complexes of an asymmetrical tetradentate Schiff base ligand.
Munde AS, et al.
J. Serb. Chem. Soc., 75(3), 349-359 (2010)
Spectrophotometric determination of selenium (IV) with 4-methyl-o-phenylenediamine based on piazselenol formation.
Kartal S, et al.
Journal of Analytical Chemistry, 65(12), 1221-1227 (2010)
Some 4-substituted< i> o</i>-phenylenediamines as reagents for selenium.
Tanaka M and Kawashima T.
Talanta, 12(3), 211-219 (1965)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 33380-500G-F | 04061832099477 |
| 33380-100G-F | 04061826737538 |