Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1950,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
10 μg/mL in acetone
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
mass shift
M+6
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)[13c]1[13cH][13cH][13c](OCCOCCO)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C18H30O3/c1-17(2,3)14-18(4,5)15-6-8-16(9-7-15)21-13-12-20-11-10-19/h6-9,19H,10-14H2,1-5H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,15+1,16+1
InChI key
LBCZOTMMGHGTPH-CJFYFUKZSA-N
General description
Application
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| concentration 10 μg/mL in acetone | concentration 10 μg/mL in acetone | concentration 10 μg/mL in acetone | concentration 10 μg/mL in acetone |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 33229-1ML | 04061826736661 |