Przejdź do
330574
Indophenol Blue
Dye content 60 %
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
710,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.33
EC Number:
205-056-1
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
49700
Beilstein/REAXYS Number:
2379761
710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Level
composition
Dye content, 60%
technique(s)
titration: suitable
mp
168-170 °C (lit.)
λmax
606 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)\N=C2/C=CC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C18H16N2O/c1-20(2)14-9-7-13(8-10-14)19-17-11-12-18(21)16-6-4-3-5-15(16)17/h3-12H,1-2H3/b19-17+
InChI key
VRZJGENLTNRAIG-HTXNQAPBSA-N
General description
Indophenol Blue is used to colorimetrically measure N-containing compounds. The free amino acids react to form a blue color complex.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
415049302643I5763
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder, crystals or granules
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
composition
Dye content, 60%
composition
Dye content, 65%
composition
Dye content, 60%
composition
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Leticia M Mesa et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 75(2), 316-326 (2018-05-31)
Two anthelmintic macrocyclic lactones-ivermectin and moxidectin-have revolutionized parasite control in cattle. These drugs are only partly metabolized by livestock, and the main route of excretion is via feces. In seasonally inundated floodplains, cattle feces come into direct contact with surface
Zhen Wu et al.
Environmental science and pollution research international, 25(31), 31307-31317 (2018-09-09)
Knowledge about the impacts of fresh and field-aged biochar amendments on greenhouse gas (CH4, N2O) emissions is limited. A field experiment was initiated in 2012 to study the effects of fresh and field-aged biochar additions on CH4 and N2O emissions
Jin Zhou et al.
Microbial ecology, 76(3), 592-609 (2018-02-15)
A central goal in marine microecology is to understand the ecological factors shaping spatiotemporal microbial patterns and the underlying processes. We hypothesized that abiotic and/or biotic interactions are probably more important for explaining the distribution patterns of marine bacterioplankton than
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
330574-5G04061826726082
330574-1G04061826726075