Przejdź do
32983
Enrofloxacin-d5 hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1-Cyclopropyl-7-(4-ethyl-d5-1-piperazinyl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19D5H17FN3O3 · HCl
Masa cząsteczkowa:
400.89
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(O)=O)C(=O)c3cc2F)C4CC4
InChI key
SPFYMRJSYKOXGV-ZBJDZAJPSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Enrofloxacin-d5 hydrochloride may be used as a reference standard in the determination of enrofloxacin in dairy products using ultra high performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS).
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
340583298233899
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+8
mass shift
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development and Validation of a Multi-class UHPLC-MS/MS Method for Determination of Antibiotic Residues in Dairy Products.
Schwaiger B, et al.
Food Analytical Methods, 1-18 (2018)
Đorđe Tadić et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 411(20), 5209-5222 (2019-06-12)
The developed method was evaluated for the determination of 10 antibiotics belonging to four chemical classes (fluoroquinolones, sulfonamides, lincosamides, and metoxybenzylpyrimidines) and six of their metabolites in four vegetable matrices (lettuce, tomato, cauliflower, and broad beans). The reported method detection
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
32983-10MG04061826725665