Przejdź do
327743
Polystyrene
analytical standard, suitable for gel permeation chromatography (GPC), 20,000
Synonim(y):
PS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH2CH(C6H5)]n
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
MDL number:
490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
form
powder
mol wt
average Mw 20,000 (Typical)
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
format
neat
General description
Polystyrene (for GPC, 20,000) is a synthetic thermoplastic, that finds a variety of applications owing to its characteristics like low cost, rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
327786327719327778
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
mol wt
average Mw 20,000 (Typical)
mol wt
average Mw 200,000 (Typical)
mol wt
average Mw 2,500 (Typical)
mol wt
average Mw 90,000 (Typical)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Weathering of Polymers (1983)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
327743-1G04061825965871
Questions
  1. What is the particle size of it and any disperging agent is with it? I would like to prepare suspension to use in my experiment. Thank you.
    1 answer
    1. Unfortunately, the particle size of this product is not determined. The exact composition is considered proprietary. This item is intended for use as an analytical standard for use in Gel Permeation Chromatography.