Przejdź do
32677
Difenacoum
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
3-(3-Biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(3-Biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalen-1-yl)-4-hydroxychromen-2-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
595,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H24O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
444.52
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
259-978-4
Beilstein/REAXYS Number:
8360065
MDL number:
595,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
OC1=C(C2CC(Cc3ccccc23)c4ccc(cc4)-c5ccccc5)C(=O)Oc6ccccc16
InChI
1S/C31H24O3/c32-30-26-12-6-7-13-28(26)34-31(33)29(30)27-19-24(18-23-10-4-5-11-25(23)27)22-16-14-21(15-17-22)20-8-2-1-3-9-20/h1-17,24,27,32H,18-19H2
InChI key
FVQITOLOYMWVFU-UHFFFAOYSA-N
General description
Difenacoum is a coumarin anticoagulant, which is developed as a rodenticide, in order to control warfarin‐resistant rodents.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Difenacoum may be used as a reference standard in the determination of difenacoum in tissue samples using high performance liquid chromatography (HPLC).
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR14353250446301
Difenacoum PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32677
Difenacoum
Bifenazate PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32504
Bifenazate
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Blood
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
56073-07-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M J Kelly et al.
Journal of chromatography, 620(1), 105-112 (1993-10-22)
A rapid and sensitive high-performance liquid chromatographic method for the analysis of cis and trans diastereomers of the anticoagulant rodenticide difenacoum has been described. The methodology demonstrates potential for the analysis of diastereomers of related 4-hydroxycoumarin anticoagulants. Separations were achieved
R Wallin
The Biochemical journal, 236(3), 685-693 (1986-06-15)
In the liver, it appears that there are two different pathways for vitamin K reduction. One pathway is irreversibly inhibited by coumarin anticoagulant drugs. The other pathway has been shown in the present study to be composed of enzymes that
Field trials of second-generation anticoagulants against difenacoum-resistant Norway rat population.
Greaves HJ, et al.
Epidem. Inf., 89(2), 295-301 (1982)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
32677-25MG04061826716465