Przejdź do
32527
Acequinocyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-(Acetyloxy)-3-dodecyl-1,4-naphthalenedione, 3-Acetoxy-2-dodecyl-1,4-naphthoquinone, 3-Dodecyl-1,4-dihydro-1,4-dioxo-2-naphthyl acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
643,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H32O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.51
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2016033
643,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC1=C(OC(C)=O)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C24H32O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-21-22(26)19-15-13-14-16-20(19)23(27)24(21)28-18(2)25/h13-16H,3-12,17H2,1-2H3
InChI key
QDRXWCAVUNHOGA-UHFFFAOYSA-N
General description
AKD-2023, 3-dodecyl-1,4-dihydro-1,4-dioxo-2-naphthyl acetate commonly known as acequinocyl, is a novel miticide . Its miticidal activity is very efficient against economically important spider mites. Its mode of action is via inhibition of mitochondrial electron transfer at complex III.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM52422PHR159132068
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
-
product line
PESTANAL®
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
environmental
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acequinocyl
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1 Inhalation
target_organs
Blood, Lungs
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
AKD-2023: A novel miticide. Biological activity and mode of action.
Kinoshita, Sachiko, et al.
Pest Management Science, 55 (6), 659-660 (1999)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
32527-50MG04061826712832