Przejdź do
32519
Sulfamethazine-(phenyl-13C6) hemihydrate
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)benzene-13C6-sulfonamide, Sulfadimidine-phenyl-13C6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C6H14N4O2S · 0.5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.29
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
3610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
mass shift
M+12
SMILES string
O.Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)[13c]2[13cH][13cH][13c](N)[13cH][13cH]2)n1.Cc3cc(C)nc(NS(=O)(=O)[13c]4[13cH][13cH][13c](N)[13cH][13cH]4)n3
InChI
1S/2C12H14N4O2S.H2O/c2*1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11;/h2*3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16);1H2/i2*3+1,4+1,5+1,6+1,10+1,11+1;
InChI key
CHRKVTCTLYZLPH-CYJMKBDOSA-N
General description
Chemical structure: sulfonamide
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
325174680232518
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
product line
VETRANAL®
product line
VETRANAL®
product line
VETRANAL®
product line
VETRANAL®
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
32519-10MG04061826712740