Przejdź do
32491
Griseofulvin-13C17 solution
~25 μg/mL in acetonitrile, VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(2S)-trans-7-Chloro-2′,4,6-trimethoxy-6′-methylspiro(benzofuran-2[3H],1′-[2]cyclohexene)-3,4′-dione-13C17 solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1.2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C17H17ClO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.64
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-835-2
MDL number:
8260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
~25 μg/mL in acetonitrile
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
mass shift
M+17
storage temp.
−20°C
SMILES string
[13CH3]O[13c]1[13cH][13c](O[13CH3])[13c]2[13C](=O)[13C@]3(O[13c]2[13c]1Cl)[13C@H]([13CH3])[13CH2][13C](=O)[13CH]=[13C]3O[13CH3]
InChI
1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1
InChI key
DDUHZTYCFQRHIY-ZHYGDYSESA-N
General description
Certan Vial
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analysis Note
purity : ≥92.5% (HPLC)
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR15341299007Y0002046
Griseofulvin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1299007
Griseofulvin
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
format
single component solution
format
neat
format
neat
format
-
product line
VETRANAL®
product line
-
product line
-
product line
-
mass shift
M+17
mass shift
-
mass shift
-
mass shift
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
32491-1.2ML04061826712344