Przejdź do
32434
TEPP
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Tetraethyl pyrophosphate, Tetraethyl diphosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
397,00 zł
297,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H20O7P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.19
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-495-3
Beilstein/REAXYS Number:
1714017
MDL number:
297,75 zł
Cena katalogowa397,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOP(=O)(OCC)OP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O7P2/c1-5-11-16(9,12-6-2)15-17(10,13-7-3)14-8-4/h5-8H2,1-4H3
InChI key
IDCBOTIENDVCBQ-UHFFFAOYSA-N
General description
TEPP (Tetraethyl pyrophosphate, Pestanal) is highly toxic in nature both by skin absorption and inhalation. It is an organic phosphate pesticide, acting acts as an inhibitor of cholinesterase. It is soluble in water and is slowly decomposed by water. It may be found as a dry mixture or in the liquid state.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
361864566436552
TEPP PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32434
TEPP
Sulfotep PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45664
Sulfotep
Fenthion PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36552
Fenthion
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
>212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetraethyl pyrophosphate in the myasthenia gravis.
O J NOVOTA
Missouri medicine, 49(2), 133-134 (1952-02-01)
J U Patel et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 83(10), 1477-1481 (1994-10-01)
An O-(saccharinylmethyl) prodrug was synthesized to improve the poor oral potency of the phenolic drug 17 beta-estradiol. This O-(imidomethyl) type of prodrug was designed to undergo chemical hydrolysis and to be a poor substrate for enzymatic hydrolysis. At 37 degrees
[Etiology of peptic ulcer under the influence of cholinesterase poisons].
R JAQUES
Helvetica physiologica et pharmacologica acta, 12(2), C 24-C 26 (1954-01-01)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
32434-50MG04061826710814