Przejdź do
32279
C12-C14-Alkyl(ethylbenzyl)dimethylammonium chloride
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
268,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
EC Number:
287-090-7
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
77101502
268,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
storage temp.
2-8°C
Application
C12-C14- alkyl(ethylbenzyl)dimethylammonium chloride may be used as a test compound in investigating the cytotoxicity it poses individually or in form of mixtures and the eco-toxicological impact it has on the marine life.[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
325073654568535
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Verena Christen et al.
The Science of the total environment, 586, 1204-1218 (2017-02-27)
Frequently used biocidal disinfectants, including quaternary ammonium compounds (QAC), glutaraldehyde and poly(hexamethylene biguanide) hydrochloride (PHMB), occur in the aquatic environment but their potential effects in fish are poorly known, in particular when occurring as mixtures. To investigate their joint activity
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
32279-100MG04061826703434