Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 289,00 zł |
Informacje o tej pozycji
289,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
306 °C (lit.)
mp
111-113 °C (lit.)
density
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H9N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,11H2
InChI key
JBIJLHTVPXGSAM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Naphthylamine
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
91-59-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 31618-100MG | 04061826690277 |