Przejdź do
31434-M
Sodium chloride
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5%
Sodium chloride
Synonim(y):
Halite, NaCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
136,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
184,00 zł
6 x 1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
852,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.44
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-598-3
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Form:
solid
Solubility:
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
136,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
1 hPa ( 865 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.5%
form
solid
impurities
acidity or alkalinity, complies, ≤0.0001% hexacyanoferrate(II), ≤0.005% free acid (as HCl), ≤0.005% free alkali (as NaOH), ≤0.005% in water insoluble matters, ≤0.01% Mg, alkaline earth metals (as Ca), ≤10 mg/kg total nitrogen (N)
loss
≤0.2% loss on drying, 130 °C
pH
5.0-8.0 (25 °C, 5%)
mp
801 °C (lit.)
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
anion traces
bromide (Br-): ≤50 mg/kg, chlorate, nitrate (as NO3-): ≤30 mg/kg, iodide (I-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
cation traces
Al: ≤0.00002%, As: ≤0.00005%, Ba: ≤0.001%, Ca: ≤0.002%, Fe: ≤0.0001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, heavy metals: ≤3 mg/kg (by ICP-OES)
suitability
complies for appearance of solution
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
General description
Crystals of sodium chloride belong to the cubic crystal system. It is widely employed preservative for meat, vegetable and fish products. Its effect on the growth of salmonellae (mixed inoculum of Salmonella thompson, S. stanley and S. infantis) has been investigated in laboratory medium.[1]
Application
Sodium chloride was used in the dissolution of polymers such as poly(allylamine hydrochloride), sodium poly(styrenesulfonate) and poly(acrylic acid).[2]
Packaging
This product is also available in glass bottles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
71380-M1.04163S7653
form
solid
form
solid
form
granular
form
powder
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (AT)
assay
-
assay
≥99.5% (AT)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
grade
GMO free, Halal, Kosher
grade
-
impurities
acidity or alkalinity, complies, ≤0.005% free acid (as HCl), ≤0.005% in water insoluble matters, ≤10 mg/kg total nitrogen (N), ≤0.005% free alkali (as NaOH), ≤0.0001% hexacyanoferrate(II), ≤0.01% Mg, alkaline earth metals (as Ca)
impurities
≤0.001% total nitrogen (N)
impurities
-
impurities
filtertest, complies, insoluble matter, complies
vapor pressure
1 hPa ( 865 °C)
vapor pressure
1 hPa ( 865 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chloride
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stefaan Derveaux et al.
Analytical chemistry, 80(1), 85-94 (2007-12-07)
The "layer-by-layer" (LbL) technology has been widely investigated for the coating of flat substrates and capsules with polyelectrolytes. In this study, LbL polyelectrolyte coatings applied at the surface of digitally encoded microcarriers were evaluated for the quantitative, sensitive, and simultaneous
Marianne Weulersse et al.
Immunity, 53(4), 824-839 (2020-10-15)
CD8+ T cells within the tumor microenvironment (TME) are exposed to various signals that ultimately determine functional outcomes. Here, we examined the role of the co-activating receptor CD226 (DNAM-1) in CD8+ T cell function. The absence of CD226 expression identified a subset
A M Gibson et al.
International journal of food microbiology, 6(2), 155-178 (1988-03-01)
The growth responses of salmonellae (mixed inoculum of Salmonella thompson, S. stanley and S. infantis) as affected by NaCl concentration, pH level and storage temperature were studied in laboratory medium. Growth curves were obtained at 5 concentrations of NaCl (0.5-4.5%
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review