Przejdź do
31209
Tolclofos-methyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
O-(2,6-Dichloro-4-methylphenyl) O,O-dimethyl phosphorothioate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
362,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11Cl2O3PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.13
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
260-515-3
Beilstein/REAXYS Number:
2136521
MDL number:
362,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
COP(=S)(OC)Oc1c(Cl)cc(C)cc1Cl
InChI
1S/C9H11Cl2O3PS/c1-6-4-7(10)9(8(11)5-6)14-15(16,12-2)13-3/h4-5H,1-3H3
InChI key
OBZIQQJJIKNWNO-UHFFFAOYSA-N
General description
Tolclofos-methyl is a fungicide, effective in controlling Rhizoctonia solani andCorticium rolfsii.
Application
Tolclofos-methyl may be used as a reference standard for the determination of the analyte in fruits and vegetables using atmospheric pressure gas chromatography quadrupole-time-of-flight mass spectrometry.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
384613612631461
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tolclofos-methyl
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)