Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
vapor pressure
190 mmHg ( 25 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥25%
impurities
residual solvents, complies, ≤0.00005% free chlorine (Cl), ≤0.0001% ammonium (NH4)
ign. residue
≤0.0005% (as SO4)
bp
100 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤50 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg, sulfite (SO32-): ≤1 mg/kg
cation traces
Al: ≤0.05 mg/kg, As: ≤0.01 mg/kg, Ba: ≤0.02 mg/kg, Be: ≤0.02 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.01 mg/kg, Co: ≤0.01 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.2 mg/kg, Ge: ≤0.05 mg/kg, K: ≤0.1 mg/kg, Li: ≤0.01 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.01 mg/kg, Mo: ≤0.02 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.02 mg/kg, Sr: ≤0.01 mg/kg, Ti: ≤0.1 mg/kg, Tl: ≤0.05 mg/kg, V: ≤0.01 mg/kg, Zn: ≤0.05 mg/kg, Zr: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?