Przejdź do
30673
Thiacloprid-(thiazolidin ring-d4)
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Thiacloprid-d4, [3-(6-Chloro-3-pyridinylmethyl)-2-thiazolidin-d4-ylidene]cyanamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
1215,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10D4H5ClN4S
Masa cząsteczkowa:
256.75
MDL number:
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
1215,00 zł
Cena katalogowa1620,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
isotopic purity
≥95 atom % D
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
format
neat
SMILES string
ClC1=CC=C(CN2C([2H])([2H])C([2H])([2H])S/C2=N\C#N)C=N1
InChI
1S/C10H9ClN4S/c11-9-2-1-8(5-13-9)6-15-3-4-16-10(15)14-7-12/h1-2,5H,3-4,6H2/b14-10-/i3D2,4D2
InChI key
HOKKPVIRMVDYPB-NPNQNPJSSA-N
General description
Find more information here: Neonicotinoids
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
147833924634534
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
isotopic purity
≥95 atom % D
isotopic purity
-
isotopic purity
≥99.0 atom % D
isotopic purity
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
Analysis of banned neonicotinoid insecticides from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
30673-10MG04061826673096