Przejdź do
30305
Iodine
ACS reagent, ≥99.8% solids basis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
I2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.81
EC Number:
231-442-4
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3587194
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
vapor density
9 (vs air)
vapor pressure
0.31 mmHg ( 25 °C), 1 mmHg ( 38.7 °C)
assay
≥99.8% solids basis
resistivity
1.3E15 μΩ-cm
impurities
≤0.005% bromine and chlorine (as chloride), ≤0.01% non-volatile matter
bp
184 °C (lit.)
mp
113 °C (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
InChI
1S/I2/c1-2
InChI key
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system, Thyroid
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)