Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1180,00 zł
Quality Segment
assay
≥70% (HPLC)
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
λmax
596 nm
εmax
≥20000 at 253-259 nm in water at 0.01 g/L, ≥23000 at 224-230 nm in water at 0.01 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].Nc1c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c(Nc4cccc(c4)S(=O)(=O)C=C)cc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N2O7S2.Na/c1-2-32(27,28)13-7-5-6-12(10-13)24-16-11-17(33(29,30)31)20(23)19-18(16)21(25)14-8-3-4-9-15(14)22(19)26;/h2-11,24H,1,23H2,(H,29,30,31);/q;+1/p-1
InChI key
ANOULJGZTVOIFB-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| assay ≥70% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥70% (HPLC) |
| mp >300 °C (lit.) | mp 283 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C (dec.) (lit.) | mp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?