Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
2.55 (vs air)
vapor pressure
165 mmHg ( 20 °C)
assay
99.5%
form
liquid
autoignition temp.
936 °F
expl. lim.
16 %
impurities
<0.003% water, <0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0003%
refractive index
n20/D 1.361 (lit.)
bp
57-58 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C
SMILES string
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
InChI key
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl acetate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
8.6 °F - closed cup
flash_point_c
-13 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 296996-PZ | 04061823900867 |
| 296996-2L | 04061826656723 |
| 296996-100ML | 04061826656709 |
| 296996-1L | 04061826656716 |