Przejdź do
293105
Tetrahydropyran
anhydrous, 99%
Synonim(y):
Pentamethylene oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
873,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2260,00 zł
2 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.13
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-552-8
Beilstein/REAXYS Number:
102436
MDL number:
Assay:
99%
Grade:
anhydrous
Bp:
88 °C (lit.)
873,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
assay
99%
form
liquid
impurities
<0.003% water, <0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0003%
refractive index
n20/D 1.42 (lit.)
bp
88 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCOCC1
InChI
1S/C5H10O/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2
InChI key
DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
General description
Tetrahydropyran (THP) is a saturated cyclic ether. It is commonly used as a solvent in organic synthesis because of its strong hydrophobicity and low vaporization temperature, which enable easy recovery and reuse of the solvent. This makes the entire synthetic process more environmentally friendly.
Application
Tetrahydropyran can be used as a solvent in various classical organic reactions such as radical reactions, palladium-catalyzed coupling, and Grignard reactions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
67676436058987368-M
grade
anhydrous
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
99%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.9%
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.42 (lit.)
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
refractive index
n20/D 1.407
bp
88 °C (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydropyran
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
3.2 °F - closed cup
flash_point_c
-16 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)